p-Toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 4-Aminotoluol4-Methylanilin4-Toluidin
EHERC17595000EA 48.5 CHF
EHERC17595000
p-Toluidin
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 43 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007906
CAS-Nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674