p-Toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
A13698.0B A13698.0I A13698.30
A13698.0BEA 156 CHF
A13698.0B A13698.0I A13698.30
p-Toluidin ≥99%
p-Toluidin
Purity: 99+% CAS No.: 106-49-0 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 199-202° Beilstein Reference: 471281 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 3451 MDL No.: MFCD00007906
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 199…202 °C
Melting Pt: 42…46 °C
Dichte: 1.05
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007906
CAS-Nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674