o-Toluidin
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
4788.1 4788.2
ROTH4788.1EA 31.1 CHF
ROTH4788.1 ROTH4788.2
o-Toluidin
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 200
Melting Pt: < –15 °C
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 85
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007730
CAS-Nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674