2-Ethylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 578-54-1
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: -47°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 1841268
UN No.: 2273
MDL No.: MFCD00007751
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 208…210 °C Melting Pt: –47 °C Dichte: 0.983 Flash-Pt: 91 °C (196 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007751 CAS-Nummer: 578-54-1 EINECS: 209-424-2 UN: 2273 ADR: 6.1,III |