Phenethylamin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 1-Amino-2-phenylethan1-Amino-2-phenylethaneβ-PhenylethylaminPEA2-Phenylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
41346-5ML-FEA 128 CHF
41346-5ML-F 41346-1ML-F
Phenethylamin, Supelco®
Phenethylamin
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
MW: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008184
CAS-Nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371