Phenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 64-04-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.5335
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: -60°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 507488
Merck Reference: 14,7225
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008184
Formel:
C₆H₅CH₂CH₂NH₂ Siedepunkt: 200…202 °C Melting Pt: –60 °C Dichte: 0.964 Flash-Pt: 81 °C (178 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008184 CAS-Nummer: 64-04-0 EINECS: 200-574-4 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,7225 |