4-Iod-2-nitrotoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18607.06
A18607.14
A18607.06EA
162
CHF
A18607.06
A18607.14
4-Iod-2-nitrotoluol ≥97%
4-Iod-2-nitrotoluol
Purity: 97%
CAS No.: 41252-97-5
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00051090
Formel:
C₇H₆INO₂ Melting Pt: 58…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051090 CAS-Nummer: 41252-97-5 EINECS: 255-279-3 |