4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A12907.14 A12907.03 A12907.06
A12907.14EA 525 CHF
A12907.14 A12907.03 A12907.06
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥98%
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2991-42-6 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 2113604 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042422
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 28…34 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8 II