4-(Trifluormethyl)thiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
A12725.03
A12725.06
A12725.03EA
117
CHF
A12725.03
A12725.06
4-(Trifluormethyl)thiophenol ≥97%
4-(Trifluormethyl)thiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 825-83-2
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4920
Odour: Stench
Boiling Point: 66-68°/15mm
Beilstein Reference: 2045665
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042320
Formel:
C₇H₅F₃S MW: 178.18 g/mol Siedepunkt: 66…68 °C (15 mmHg) Dichte: 1.300 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042320 CAS-Nummer: 825-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |