α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20280.03
B20280.06
B20280.03EA
41.8
CHF
B20280.03
B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 115029-22-6
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD00040980
Formel:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 g/mol Melting Pt: 126…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040980 CAS-Nummer: 115029-22-6 |