α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188450050 188450250
ACRO188450050EA 40.1 CHF
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (753 mmHg)
Melting Pt: 107…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %