4'-Fluorpropiophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
A16219.09 A16219.18
A16219.09EA 52.3 CHF
A16219.09 A16219.18
4'-Fluorpropiophenon ≥97%
4'-Fluorpropiophenon
Purity: 97+% CAS No.: 456-03-1 Molecular Formula: C9H9FO Formula Weight: 152.17 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5059 Boiling Point: 100-102°/22mm Beilstein Reference: 1210310 MDL No.: MFCD00000356
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (22 mmHg)
Dichte: 1.096
Flash-Pt: 76 °C (168 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000356
CAS-Nummer: 456-03-1
EINECS: 207-255-9