(3-Fluorphenyl)acetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
A12737.06 A12737.14
A12737.06EA 71.7 CHF
A12737.06 A12737.14
(3-Fluorphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 99% CAS No.: 501-00-8 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 1861071 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001907
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Dichte: 1.156
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001907
CAS-Nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III