Benzotrifluorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyms: Lösungsmittel BTFα,α,α-Trifluortoluol
PROOMM0161.09EA 987 CHF
PROOMM0161.09
Benzotrifluorid
Benzotrifluorid
Formel: C₇H₅F₃
MW: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/46/764246.jpg