4-Toluoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: p-Toluoyl chloride, 4-Methylbenzene-1-carbonyl chloride, p-Methylbenzoyl chloride, 4-Methylbenzoyl chloride
147980050 147982500 147980010
ACRO147980050EA 34 CHF
ACRO147980050 ACRO147982500 ACRO147980010
4-Toluoylchlorid 98%
4-Toluoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 225…227 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000696
CAS-Nummer: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %