4-tert-Butylbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoylchloride
A14373.14 A14373.22 A14373.36
A14373.14EA 86.8 CHF
A14373.14 A14373.22 A14373.36
4-tert-Butylbenzoylchlorid ≥98%
4-tert-Butylbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 1710-98-1 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 125-126°/10mm Beilstein Reference: 775793 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000695
Formel: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196,68 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.080
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000695
CAS-Nummer: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 3265
ADR: 8,II