2',4'-Dihydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
A12066.18 A12066.30
A12066.18EA 75.1 CHF
A12066.18 A12066.30
2',4'-Dihydroxyacetophenon ≥98%
2',4'-Dihydroxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 89-84-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1282505 Merck Reference: 14,8140 MDL No.: MFCD00002279
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 142…146 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (141 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002279
CAS-Nummer: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 14,8140