2',6'-Dihydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 60.5 CHF
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihydroxyacetophenon ≥98%
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156…159 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6