3'-Hydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12547.22 A12547.36
A12547.22EA 87.3 CHF
A12547.22 A12547.36
3'-Hydroxyacetophenon ≥98%
3'-Hydroxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 121-71-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 93-97° Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00002298
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C
Melting Pt: 93…97 °C
Dichte: 1.1
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002298
CAS-Nummer: 121-71-1
EINECS: 204-494-0