2',5'-Dimethoxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
A14973.06
A14973.14
A14973.06EA
44.1
CHF
A14973.06
A14973.14
2',5'-Dimethoxyacetophenon ≥99%
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 1201-38-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C (10 mmHg) Melting Pt: 18…20 °C Dichte: 1.139 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008728 CAS-Nummer: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |