2',5'-Dimethoxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
115340250 115341000 115340050
ACRO115340250EA 59 CHF
ACRO115340250 ACRO115341000 ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenon 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 155…158 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 18…20 °C
Dichte: 1.13 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008728
CAS-Nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %