4'-Ethoxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
409591000
409590050
409590250
409595000
ACRO409591000EA
245
CHF
ACRO409591000
ACRO409590050
ACRO409590250
ACRO409595000
4'-Ethoxyacetophenon 99%
4'-Ethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Siedepunkt: 268…269 °C (758 mmHg) Melting Pt: 35…38 °C Flash-Pt: 134 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009095 CAS-Nummer: 1676-63-7 EINECS: 216-825-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |