2'-Nitroacetophenon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
128320025 128320200
ACRO128320025EA 29.4 CHF
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacetophenon 95%
2'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 28…30 °C
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007144
CAS-Nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT