4'-Aminoacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A13213.0B
A13213.14
A13213.18
A13213.30
A13213.0BEA
1020
CHF
A13213.0B
A13213.14
A13213.18
A13213.30
4'-Aminoacetophenon 99%
4'-Aminoacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 99-92-3
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 103-108°
Boiling Point: 292-294°
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007896
Formel:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Siedepunkt: 292…294 °C Melting Pt: 103…108 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007896 CAS-Nummer: 99-92-3 EINECS: 202-801-2 Merck Index: 14,413 |