Benzylcyanid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
180940010 180945000 180940025
ACRO180940010EA 120 CHF
ACRO180940010 ACRO180945000 ACRO180940025
Benzylcyanid 99+%
Benzylcyanid
Formel: (C₆H₅)CH₂CN
MW: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001894
CAS-Nummer: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01133
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %