4-Chlor-m-kresol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
A17823.22
A17823.36
A17823.22EA
50.2
CHF
A17823.22
A17823.36
4-Chlor-m-kresol ≥99%
4-Chlor-m-kresol
Purity: 99%
CAS No.: 59-50-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1237629
Merck Reference: 14,2133
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002323
Formel:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Siedepunkt: 234…236 °C Melting Pt: 64…68 °C Dichte: 1.370 Flash-Pt: 118 °C (244 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002323 CAS-Nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 UN: 3437 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2133 |