4-Chlor-m-kresol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
109480050 109481000 109485000
ACRO109480050EA 27.9 CHF
ACRO109480050 ACRO109481000 ACRO109485000
4-Chlor-m-kresol 99+%
4-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 63…65 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002323
CAS-Nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02152
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystals, flakes, pellets or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥99.0 %
Density (20 °C) 0.702 to 0.715 g/ml
Additional info Bromine index < 100 ppm
Color scale ≤10 APHA
Benzene ≤5 ppm
Aromatics ≤50 ppm