6-Chlor-m-kresol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Chloro-5-methylphenol
L00816.14
L00816.22
L00816.14EA
90.2
CHF
L00816.14
L00816.22
6-Chlor-m-kresol ≥99%
6-Chlor-m-kresol
Purity: 99%
CAS No.: 615-74-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2041487
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002175
Formel:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Siedepunkt: 195…197 °C Melting Pt: 44…48 °C Dichte: 1.215 Flash-Pt: 81 °C (177 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002175 CAS-Nummer: 615-74-7 EINECS: 210-444-9 UN: 3437 ADR: 6.1,II |