2-Chlorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
A13657.14 A13657.22
A13657.14EA 79.9 CHF
A13657.14 A13657.22
2-Chlorbenzylalkohol ≥98%
2-Chlorbenzylalkohol
Purity: 98+% CAS No.: 17849-38-6 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 227° MDL No.: MFCD00004604
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 227 °C
Melting Pt: 69…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004604
CAS-Nummer: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7