2-Chlorbenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
(2-Chlorophenyl)methanol
163420100
163420500
ACRO163420100EA
27.2
CHF
ACRO163420100
ACRO163420500
2-Chlorbenzylalkohol 99%
2-Chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa) Melting Pt: 69…72 °C |
MDL Number:
MFCD00004604 CAS-Nummer: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 72 °C |
GC | ≥98.5 % |