2,4-Dichlorbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
A13338.14 A13338.22 A13338.36
A13338.14EA 102 CHF
A13338.14 A13338.22 A13338.36
2,4-Dichlorbenzylalkohol ≥99%
2,4-Dichlorbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 1777-82-8 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 1448652 Merck Reference: 14,3060 MDL No.: MFCD00004606
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (25 mmHg)
Melting Pt: 57…61 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004606
CAS-Nummer: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Merck Index: 14,3060