4-Chlor-o-toluidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
109370050 109371000
ACRO109370050EA 46.3 CHF
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Chlor-o-toluidin 98%
4-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29…30 °C
Dichte: 1.19 g/cm³
Flash-Pt: 124 °C
MDL Number: MFCD00007842
CAS-Nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %