6-Chlor-m-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11429500EA
68.9
CHF
EHERC11429500
6-Chlor-m-toluidin
6-Chlor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Siedepunkt: 228…230 °C (1013 hPa) Melting Pt: 30 °C |
MDL Number:
MFCD00007674 CAS-Nummer: 95-81-8 EINECS: 202-454-7 UN: 2239 ADR: 6.1,III |