6-Chlor-m-toluidin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26209.06 H26209.14
H26209.06EA 179 CHF
H26209.06 H26209.14
6-Chlor-m-toluidin 98
6-Chlor-m-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 95-81-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 107°(225°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 228-230° UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007674
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Melting Pt: 31…33 °C
Flash-Pt: 107 °C (225 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007674
CAS-Nummer: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1 III