2,6-Dichlorbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO350740050EA 77 CHF
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Dichlorbenzylamin 98%
2,6-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
MDL Number: MFCD00047928
CAS-Nummer: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %