6-Chlor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
381970010 381970050
ACRO381970010EA 56.8 CHF
ACRO381970010 ACRO381970050
6-Chlor-m-toluylsäure 98%
6-Chlor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Melting Pt: 148…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045798
CAS-Nummer: 6342-60-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %