4-(Chlormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
314440050
314440250
ACRO314440050EA
75.8
CHF
ACRO314440050
ACRO314440250
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid 97%
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₆Cl₂O MW: 189.04 g/mol Siedepunkt: 126…128 °C (6 mmHg) Melting Pt: 29…33 °C Flash-Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053224 CAS-Nummer: 876-08-4 EINECS: 212-881-0 UN: 3261 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |