3-Brom-p-toluidin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
B24670.06
B24670.14
B24670.06EA
88.5
CHF
B24670.06
B24670.14
3-Brom-p-toluidin 97
3-Brom-p-toluidin
Purity: 97%
CAS No.: 7745-91-7
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formel:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Siedepunkt: 254…257 °C Melting Pt: 25…28 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134176 CAS-Nummer: 7745-91-7 EINECS: 231-807-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |