2,6-Dibrom-4-isopropylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15932.06 A15932.14 A15932.22
A15932.06EA 93.2 CHF
A15932.06 A15932.14 A15932.22
2,6-Dibrom-4-isopropylanilin ≥98%
2,6-Dibrom-4-isopropylanilin
Purity: 98% CAS No.: 10546-65-3 Molecular Formula: C9H11Br2N Formula Weight: 293.01 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00015475
Formel: C₉H₁₁Br₂N
MW: 293 g/mol
Siedepunkt: 316
Melting Pt: 45…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015475
CAS-Nummer: 10546-65-3