5-Brom-2-iodtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
B21878.14
B21878.22
B21878.14EA
108
CHF
B21878.14
B21878.22
5-Brom-2-iodtoluol ≥98%
5-Brom-2-iodtoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 116632-39-4
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.93
Flash Point:
Formel:
C₇H₆BrI MW: 296,93 g/mol Siedepunkt: 262…265 °C Dichte: 2.139 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060664 CAS-Nummer: 116632-39-4 EINECS: 629-570-4 |