5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
A17634.06 A17634.14 A17634.22
A17634.06EA 33 CHF
A17634.06 A17634.14 A17634.22
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol ≥98%
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol
Purity: 98+% CAS No.: 344-38-7 Molecular Formula: C7H3BrF3NO2 Formula Weight: 270.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 95-96°/5mm Beilstein Reference: 2650701 MDL No.: MFCD00014706
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 32…35 °C
Dichte: 1.799
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014706
CAS-Nummer: 344-38-7