ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Brom-4'-methoxyacetophenon
, 4-Methoxyphenacylbromid
, 2-Brom-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-on
, α-Brom-4-methoxyacetophenon
, Brommethyl-p-methoxyphenylketon
MOLE27611708-25GEA
0
CHF
MOLE27611708-25G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Melting Pt: 67…70 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000201 CAS-Nummer: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 UN: 3261 ADR: 8,II |