2'-Bromacetophenon 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
o-Bromoacetophenone
179760250
179760050
179761000
ACRO179760250EA
108
CHF
ACRO179760250
ACRO179760050
ACRO179761000
2'-Bromacetophenon 98+%
2'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO MW: 199,05 g/mol Siedepunkt: 116…117 °C (12 mmHg) Melting Pt: 0 °C Dichte: 1.476 g/cm³ Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000067 CAS-Nummer: 2142-69-0 EINECS: 218-398-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5650 to 1.5690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |