2-Brombenzylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L11953.03
L11953.06
L11953.03EA
61.6
CHF
L11953.03
L11953.06
2-Brombenzylchlorid ≥97%
2-Brombenzylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 578-51-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Refractive Index: 1.5860
Boiling Point: 110-111°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00040863
Formel:
C₇H₆BrCl Siedepunkt: 110…111 °C (15 mmHg) Dichte: 1,7341 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040863 CAS-Nummer: 578-51-8 UN: 3265 ADR: 8,II |