Phenylacetylen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12139.14 A12139.22 A12139.36
A12139.14EA 66.6 CHF
A12139.14 A12139.22 A12139.36
Phenylacetylen ≥98%
Phenylacetylen
Purity: 98+% CAS No.: 536-74-3 Molecular Formula: C8H6 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.5480 Melting Point: -45° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 605461 Merck Reference: 14,3861 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008570
Formel: C₈H₆
MW: 102,14 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0.930
Flash-Pt: 27 °C (81 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3861