4-Ethinylanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
H26283.03 H26283.06
H26283.03EA 120 CHF
H26283.03 H26283.06
4-Ethinylanisol ≥99%
4-Ethinylanisol
Purity: 99% CAS No.: 768-60-5 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.563 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 87-91°/11mm MDL No.: MFCD00168815
Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 87…91 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 27…29 °C
Dichte: 1.019
Flash-Pt: 82 °C (180 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168815
CAS-Nummer: 768-60-5