1-Fluor-4-ethinylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
H26269.03 H26269.14 H26269.06
H26269.03EA 106 CHF
H26269.03 H26269.14 H26269.06
1-Fluor-4-ethinylbenzol ≥99%
1-Fluor-4-ethinylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 766-98-3 Molecular Formula: C8H5F Formula Weight: 120.12 Flash Point: 29°(85°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Characteristic Melting Point: 27-28° Boiling Point: 55-56°/40mm Beilstein Reference: 1099285 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00168823
Formel: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C (40 mmHg)
Melting Pt: 27…28 °C
Dichte: 1.048
Flash-Pt: 29 °C (85 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168823
CAS-Nummer: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II