1-Fluor-2-ethinylbenzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010
380992500
ACRO380990010EA
123
CHF
ACRO380990010
ACRO380992500
1-Fluor-2-ethinylbenzol 97%
1-Fluor-2-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅F MW: 120,13 g/mol Flash-Pt: 37 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00799540 CAS-Nummer: 766-49-4 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |