1-Brom-4-ethinylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
L19082.03
L19082.MD
L19082.03EA
142
CHF
L19082.03
L19082.MD
1-Brom-4-ethinylbenzol ≥97%
1-Brom-4-ethinylbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 766-96-1
Molecular Formula: C8H5Br
Formula Weight: 181.04
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 88-90°/16mm
Beilstein Reference: 1209726
MDL No.: MFCD00168822
Formel:
C₈H₅Br MW: 181,03 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C (16 mmHg) Melting Pt: 64…67 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00168822 CAS-Nummer: 766-96-1 |