trans-Stilben ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10232.0E
A10232.22
A10232.36
A10232.0EEA
2710
CHF
A10232.0E
A10232.22
A10232.36
trans-Stilben ≥98%
trans-Stilben
Purity: 98%
CAS No.: 103-30-0
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Odour: Odourless
Melting Point: 122-125°
Boiling Point: 305-307°
Beilstein Reference: 1616740
Merck Reference: 14,8817
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00064300
Formel:
C₁₄H₁₂ Siedepunkt: 305…307 °C Melting Pt: 122…125 °C Dichte: 1,14 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064300 CAS-Nummer: 103-30-0 EINECS: 203-098-5 ADR: 9,III Merck Index: 14,8817 |